CAS RN 53826-12-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(Perfluorohexyl)acetic Acid, TRC
CAS: 53826-12-3 Molekylær formel: C8 H3 F13 O2 Molekylvægt (g/mol): 378.09 Synonym: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid,(Perfluorohexyl)acetic acid,2H,2H-Perfluorooctanoic acid,6:2 Fluorotelomer carboxylic acid IUPAC navn: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctanoic acid SMIL: OC(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F