Få mere at vide
Perfluor-tert-butylalkohol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063660 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10063660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2378-02-1 | C4HF9O | 236.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-tert-butyl alcohol
Navn note 99%
CAS 2378-02-1
Farve Farveløs
Tæthed 1.6900g/mL
Kogepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4HF9O
Lineær formel (CF3)3COH
MDL nummer MFCD00042092
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.69
Synonym perfluoro-tert-butanol, nonafluoro-tert-butanol, perfluoro-tert-butyl alcohol, perfluoro-t-butanol, nonafluoro-tert-butyl alcohol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl, nonafluor-terc.butanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, nonafluor-terc.butanol czech
InChI nøgle XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(trifluormethyl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 236.04
PubChem CID 16924
Formel vægt 236.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoro-tert-butyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Perfluoro-tert-butylalcohol