Få mere at vide
PEPA, MedChemExpress
Beskrivelse
PEPA is an allosteric modulator of AMPA receptors
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PEPA |
| CAS | 141286-78-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H16F2N2O4S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=CC(SCCNS(C2=CC=CC=C2)(=O)=O)=CC(F)=C1OCC(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.44 |
| Formel vægt | 402.44 |
| Vis mere |