Få mere at vide
Pentanal, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -91°C |
| Tæthed | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | CH3(CH2)3CHO |
| MDL nummer | MFCD00007026 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde, Pentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Grad | Research |