Tekniske data
| Smeltepunkt | -78°C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Kogepunkt | 137°C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Dampdensitet | 3 |
| Formel vægt | 88.15g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Pentanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.