Få mere at vide
Pentafluorphenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Pentafluorfenylhydrazin bruges til at bestemme renheden af N-tert-butyl-N-[1-diethylfosfon-(2,2-dimethylpropyl)]nitrooxid (DEPN) ved brug af 1H NMR-spektroskopi.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Pentafluorfenylhydrazin bruges til at bestemme renheden af N-tert-butyl-N-[1-diethylfosfon-(2,2-dimethylpropyl)]nitrooxid (DEPN) ved brug af 1H NMR-spektroskopi.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Uforenligt med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenylhydrazine |
| Smeltepunkt | 73 °C til 78 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 747800 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 198.09 |
| Procent renhed | 97% |