Få mere at vide
Pentafluorphenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420893
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420893 5 g 5g
11430893 25 g 25g
11440893 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13302.06
Request Bulk or Custom Format
Pentafluorphenylhydrazin anvendt til at bestemme renheden af N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxid (DEPN) ved anvendelse af 1H NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pentafluorphenylhydrazin bruges til at bestemme renheden af N-tert
-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxid (DEPN) ved hjælp af 1H NMR-spektroskopi.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 828-73-9
Molekylær formel C6H3F5N2
Molekylvægt (g/mol) 198.096
MDL nummer MFCD00007574
InChI nøgle BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenylhydrazine, pentafluorophenyl hydrazine, perfluorophenyl hydrazine, hydrazine, pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, pubchem3316, pentafluorophenyl-hydrazine
PubChem CID 13236
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)hydrazin
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenylhydrazine
Smeltepunkt 73°C to 78°C
Mængde 5 g
Beilstein 747800
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 198.09
Procent renhed 97%