Få mere at vide
Pentafluoriodobenzen, 97%
Artikelnummer. 11428690
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11428690 5 g 5g
11464044 10 g 10g
11474044 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12000.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293,962 g/mol
Iodopentafluorbenzen blev brugt til at studere dannelsen af radikalioner af iodopentafluorbenzen i vandig opløsning. Det blev brugt som opløsningsmiddel i en undersøgelse til at bestemme singlet-iltlevetider fra phosphorescenshenfald i halogensubstituerede perfluorerede opløsningsmidler ved infrarødt emissionsspektrometer. Det har potentielle anvendelser i plasmabehandlingsindustrien og til fremstilling af katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodopentafluorbenzen blev brugt til at studere dannelsen af radikalioner af iodopentafluorbenzen i vandig opløsning. Det blev brugt som opløsningsmiddel i en undersøgelse til at bestemme singlet-iltlevetider fra phosphorescenshenfald i halogensubstituerede perfluorerede opløsningsmidler ved infrarødt emissionsspektrometer. Det har potentielle anvendelser i plasmabehandlingsindustrien og til fremstilling af katalysatorer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-15-6
Molekylær formel C6F5I
Molekylvægt (g/mol) 293.962
MDL nummer MFCD00001032
InChI nøgle OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
PubChem CID 70008
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluor-6-iodbenzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoroiodobenzene
Smeltepunkt -29°C
Tæthed 2.212
Kogepunkt 161°C to 163°C
Brydningsindeks 1.496
Mængde 5 g
Beilstein 2051549
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 293.96
Procent renhed 97%