Få mere at vide
Pentafluorobenzoylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11439613
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439613 5 g 5g
11449613 25 g 25g
11459613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12420.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230,52 g/mol
Et reagens, der bruges til at udlede primære aminer. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid blev brugt til derivatisering af 5-androstenediol, testosteron, østradiol, dihydrotestosteron og østron i en undersøgelse for at bestemme deres serumniveauer. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid blev brugt til at aflede dimethylamin (DMA) i undersøgelse for at udvikle en hurtig og nøjagtig GC-MS-metode til bestemmelse af DMA i human urin. Det blev brugt i en undersøgelse til at påvise tilstedeværelsen af Enterobacter cloacae i kulturer af Leuconostoc mesenteroide ved gaskromatografi/massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et
reagens, der bruges til at udlede primære aminer. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid blev brugt til derivatisering af 5-androstenediol, testosteron, østradiol, dihydrotestosteron og østron i en undersøgelse for at bestemme deres serumniveauer. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid blev brugt til at aflede dimethylamin (DMA) i undersøgelse for at udvikle en hurtig og nøjagtig GC-MS-metode til bestemmelse af DMA i human urin. Det blev brugt i en undersøgelse til at påvise tilstedeværelsen af Enterobacter cloacae i kulturer af Leuconostoc mesenteroide ved gaskromatografi/massespektrometri.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, alkoholer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2251-50-5
Molekylær formel C7ClF5O
Molekylvægt (g/mol) 230.52
MDL nummer MFCD00000657
InChI nøgle MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
PubChem CID 75256
ChEBI CHEBI:39425
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzoylchlorid
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.668
Kogepunkt 158°C to 159°C
Brydningsindeks 1.4535
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2054397
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 230.52
Procent renhed 98%