Få mere at vide
Pentafluorobenzonitril, 99%
Artikelnummer. 15500524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15500524 5 g 5g
15510524 25 g 25g
15520524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15500524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188340050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 773-82-0 | C7F5N | 193,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773-82-0
Molekylær formel C7F5N
Molekylvægt (g/mol) 193.07
InChI nøgle YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
PubChem CID 69882
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzonitril
SMIL C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzonitrile
Smeltepunkt 1.0°C to 3.0°C
Tæthed 1.5300g/mL
Kogepunkt 161.0°C to 162.0°C
Flammepunkt 29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel C6F5CN
Brydningsindeks 1.4415 to 1.4435
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.53
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 193.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorobenzonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.