Få mere at vide
Pentafluorbenzonitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440094
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440094 100 g 100g
11420094 5 g 5g
11430094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13575.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 773-82-0 | C7F5N | 193.076 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773-82-0
Molekylær formel C7F5N
Molekylvægt (g/mol) 193.076
MDL nummer MFCD00001775
InChI nøgle YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
PubChem CID 69882
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzonitril
SMIL C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzonitrile
Smeltepunkt 1°C to 2°C
Tæthed 1.566
Kogepunkt 161°C to 162°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Brydningsindeks 1.4425
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1913453
Formel vægt 193.07
Procent renhed 98%