Få mere at vide
Pentafluorobenzonitril, 98%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 1 °C til 2 °C |
| Tæthed | 1.566 |
| Kogepunkt | 161 °C til 162 °C |
| Flammepunkt | 29 °C (84 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4425 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1913453 |
| Formel vægt | 193.07 |
| Mehr anzeigen |