Få mere at vide
Pentafluorbenzoesyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452122 5 g 5g
15472122 25 g 25g
15492122 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452122 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129910050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 602-94-8
Molekylær formel C7HF5O2
Molekylvægt (g/mol) 212.08
MDL nummer MFCD00002406
InChI nøgle YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
PubChem CID 11770
ChEBI CHEBI:46796
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzoic acid
Smeltepunkt 100.0°C to 104.0°C
Kogepunkt 220.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel C6F5CO2H
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formel vægt 212.07
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.