Få mere at vide
Pentafluorobenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11479553
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479553 5 g 5g
11489553 25 g 25g
11499553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12396.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 602-94-8
Molekylær formel C7HF5O2
Molekylvægt (g/mol) 212.08
MDL nummer MFCD00002406
InChI nøgle YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
PubChem CID 11770
ChEBI CHEBI:46796
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzoic acid
Smeltepunkt 100°C to 104°C
Kogepunkt 219°C to 221°C
Mængde 5 g
Beilstein 2054395
Formel vægt 212.07
Procent renhed 99%