Få mere at vide
Pentafluorobenzene, 98+%
Artikelnummer. 11441688
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441688 5 g 5g
11451688 25 g 25g
11461688 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13948.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 363-72-4 | C6HF5 | 168.07 g/mol
Pentafluorbenzen er en fluoreret benzen med anæstetiske egenskaber. Pentafluorbenzen har vist sig at hæmme mennesker kraftigt og reversibeltα β4 2 neuronal nikotinacetylcholinreceptor afhængig af lægemiddelhydrofobicitet i Xenopus laevis oocyt. Der er beskrevet nye reaktionsbetingelser, som muliggør direkte arylering af pentafluorbenzen med sterisk behæftede arylbromider og arylchlorider. Bis (pentafluorpheny1) methan og tris (pentafluorpheny1) methan blev fremstillet i henholdsvis 77 og 92% udbytter ved en Friedel-Crafts reaktion af pentafluorbenzen med methylenchlorid og chloroform under anvendelse af aluminiumchlorid som Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentafluorbenzen er en fluoreret benzen med anæstetiske egenskaber. Pentafluorbenzen har vist sig at hæmme mennesker kraftigt og reversibeltα β4 2 neuronal nikotinacetylcholinreceptor afhængig af lægemiddelhydrofobicitet i Xenopus laevis oocyt. Der er beskrevet nye reaktionsbetingelser, som muliggør direkte arylering af pentafluorbenzen med sterisk behæftede arylbromider og arylchlorider. Bis (pentafluorpheny1) methan og tris (pentafluorpheny1) methan blev fremstillet i henholdsvis 77 og 92% udbytter ved en Friedel-Crafts reaktion af pentafluorbenzen med methylenchlorid og chloroform under anvendelse af aluminiumchlorid som Lewis syre.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 363-72-4
Molekylær formel C6HF5
Molekylvægt (g/mol) 168.07
MDL nummer MFCD00000286
InChI nøgle WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzene, benzene, pentafluoro, unii-ih36lu53xs, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, ih36lu53xs, 1,2,3,4,5-pentafluoro-benzene, pentafluorophenyl, benzenepentafluoride, pubchem2310
PubChem CID 9696
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluorbenzen
SMIL FC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzene
Smeltepunkt -48°C
Tæthed 1.518
Kogepunkt 84°C to 85°C
Flammepunkt 13°C (55°F)
Brydningsindeks 1.391
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1911549
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 168.06
Procent renhed ≥98%