Få mere at vide
Pentafluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429160
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429160 100 g 100g
11409160 5 g 5g
11419160 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15490.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 653-37-2 | C7HF5O | 196.076 g/mol
Pentafluorbenzaldehyd blev brugt som derivatiseringsreagens i en undersøgelse for at udvikle en følsom metode til bestemmelse af primære aminer i spildevandsslam ved headspace fastfase mikroekstraktion og gaskromatografi-tandem massespektrometri. Det blev brugt til syntese af nye fluorerede aromatiske polymerer med høj molekylvægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentafluorbenzaldehyd blev brugt som derivatiseringsreagens i en undersøgelse for at udvikle en følsom metode til bestemmelse af primære aminer i spildevandsslam ved headspace fastfase mikroekstraktion og gaskromatografi-tandem massespektrometri. Det blev brugt til syntese af nye fluorerede aromatiske polymerer med høj molekylvægt.
Opløselighed Tungt opløseligt i vand (0,027 g/L ved 25
C).°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel, luft, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 653-37-2
Molekylær formel C7HF5O
Molekylvægt (g/mol) 196.076
MDL nummer MFCD00003303
InChI nøgle QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
PubChem CID 69558
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzaldehyd
SMIL C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 24°C to 27°C
Tæthed 1.63
Kogepunkt 164°C to 166°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1876550
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble in water (0.027g/L at 25°C).
Formel vægt 196.07
Procent renhed ≥98%