Få mere at vide
Pentafluoranilin, 97%
Artikelnummer. 11433957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433957 100 g 100g
11413957 5 g 5g
11423957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19348.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183,08 g/mol
2,3,4,5,6-pentafluoranilin finder det anvendelse i fremstillingen af pentafluorphenylammoniumtriflat, en effektiv katalysator til esterificering og thioesterificering. Det bruges også til syntese af forskellige titaniumkomplekser med to anioniske [N, O-] bidentate salicylaldiminato-ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin finder det bruges til fremstilling af pentafluorphenylammoniumtriflat, en effektiv katalysator til esterificering og thioesterificering. Det bruges også til syntese af forskellige titaniumkomplekser med to anioniske [N, O-] bidentate salicylaldiminato-ligander.
Opløselighed
Opløseligt i toluen og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-60-8
Molekylær formel C6H2F5N
Molekylvægt (g/mol) 183.08
MDL nummer MFCD00007643
InChI nøgle NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
SMIL NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoroaniline
Smeltepunkt 34 °C til 37 °C
Tæthed 1.744
Kogepunkt 156 °C til 157 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1819387
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen og organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
IUPAC navn pentafluoranilin
Formel vægt 183.08
Procent renhed ≥98%