Få mere at vide
Pentaethylene glycol, 98+%
Artikelnummer. 11429392
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429392 10 g 10g
11439392 50 g 50g
11449392 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429392 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10133.09
Request Bulk or Custom Format
Used as an intermediate in the synthesis of cyclic and noncyclic polyethers, complexing agents and immobilized phase-transfer catalysts. It acts as a catalyst for potassium hydroxide induced elimination reactions in benzene. Further, it is used in functional fluids and viscosity adjustors. | CAS: 4792-15-8 | C10H22O6 | 238.28 g/mol
Pentaethylenglycol bruges som et mellemprodukt i syntesen af cykliske og ikke-cykliske polyethere, kompleksdannende midler og immobiliserede faseoverførselskatalysatorer. Det fungerer som en katalysator for kaliumhydroxid-inducerede eliminationsreaktioner i benzen. Yderligere bruges det i funktionelle væsker og viskositetsjusteringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentaethylenglycol bruges som et mellemprodukt i syntesen af cykliske og ikke-cykliske polyethere, kompleksdannende midler og immobiliserede faseoverførselskatalysatorer. Det fungerer som en katalysator for kaliumhydroxid-inducerede eliminationsreaktioner i benzen. Yderligere bruges det i funktionelle væsker og viskositetsjusteringer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4792-15-8
Molekylær formel C10H22O6
Molekylvægt (g/mol) 238.28
MDL nummer MFCD00002878
InChI nøgle JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaethylene glycol, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, pentaethyleneglycol, pentaglycol, ho ch2ch2o 5h, 3,6,9,12-tetraoxatetradocane-1,14-diol, 2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, dsstox_cid_7579, dsstox_rid_78510, dsstox_gsid_27579
PubChem CID 62551
ChEBI CHEBI:39631
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL C(COCCOCCOCCOCCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaethylene glycol
Tæthed 1.126 g/mL
Kogepunkt 338°C to 340°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde >98%
Brydningsindeks 1.462
Mængde 10 g
Beilstein 1635593
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 238.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentaethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol