Få mere at vide
Pentaerythritol Dibromide, TRC
Artikelnummer. 30135537
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135537 1 g
30132518 25 g
30011979 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2699701G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3296-90-0
Molekylær formel C5 H10 Br2 O2
Molekylvægt (g/mol) 261.94
Synonym 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, 1,3-Dibromo-2,2-dihydroxymethylpropane, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane, 2,2-Dibromomethyl-1,3-propanediol, Dibromoneopentyl glycol, FR 1138, FR 522, NSC 9001, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
IUPAC navn 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
SMIL OCC(CO)(CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol Dibromide
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
Formel vægt 259.9048
Procent renhed >95%