Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol |
| Smeltepunkt | 257,0 °C til 264,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 276,0 °C (30,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 240 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C(CH2OH)4 |
| Mængde | 250 g |
| Vis mere |