Få mere at vide
Pentaerythritol, 98%
Artikelnummer. 10051300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051300 1 kg Plastflaske 1kg
10234940 250 g Plastflaske 250g
11984631 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.17 DKK
    285.65 DKK / 1kg
    Spare 31.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-77-5
Molekylær formel C5H12O4
Molekylvægt (g/mol) 136.15
InChI nøgle WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC navn 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol
Smeltepunkt 257,0 °C til 264,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 276,0 °C (30,0 mmHg)
Flammepunkt 240 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C(CH2OH)4
Mængde 1 kg
Beilstein 01,528
Merck Index 15,7221
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/18 ml vand (15 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol og formamid, uopløselig i benzen, carbontetrachlorid, ether, acetone og petroleumsether
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller