Få mere at vide
Pentaerythritol, 98+%
Artikelnummer. 11438783
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438783 1000 g 1000g
11448783 250 g 250g
11458783 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10520.0B
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136,147 g/mol
Pentaerythritol bruges som kemisk mellemprodukt til alkylerede harpikser, syntetiske smøremidler, pentaerythritoltetranitrat& harpiks& tallolieestere. Det bruges også i coating-, dynamit- og plastindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pentaerythritol
bruges som kemisk mellemprodukt til alkylerede harpikser, syntetiske smøremidler, pentaerythritoltetranitrat& harpiks& tallolieestere. Det bruges også i coating-, dynamit- og plastindustrien.
Opløselighed Opløseligt
i vand: 0,1 g/mL
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-77-5
Molekylær formel C5H12O4
Molekylvægt (g/mol) 136.147
MDL nummer MFCD00004692
InChI nøgle WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC navn 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol
Smeltepunkt 260°C to 264°C
Tæthed 1.396
Kogepunkt 276°C (30 mmHg)
Flammepunkt 240°C (464°F)
Mængde 1000 g
Beilstein 1679274
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7111
Opløselighedsinformation Soluble in Water: 0.1g/mL
Formel vægt 136.15
Procent renhed ≥98%