Få mere at vide
Pentachloroacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachloroacetone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3HCl5O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| Formel vægt | 227.847 |