missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Penoxsulam, TRC

Artikelnummer. 30004299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004299 250 mg
30011346 500 mg
17940735 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP274000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 219714-96-2
Molekylær formel C16 H14 F5 N5 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 483.37
Synonym 2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, Clipper, Clipper (benzenesulfonamide), Clipper 20OD, DASH 001, Granite, Granite (herbicide), Granite SC, Grasp, Grasp (benzenesulfonamide), Grasp EC, Penoxsulam, Rainbow 25OD, Ricer, Ricer 240SC, Viper
IUPAC navn 2-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
SMIL COc1cnc(OC)n2nc(NS(=O)(=O)c3c(OCC(F)F)cccc3C(F)(F)F)nc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Penoxsulam
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25)
Formel vægt 483.0636
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.