Få mere at vide
Gibco™ Penicillin-streptomycinopløsning (10.000 enheder ea.)
Artikelnummer. 11558876
Skift visning
Mængde:
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde unitSize
11558876 20 x 100 ml Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 11558876 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15140130
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Penicillin-streptomycinopløsning (10.000 enheder ea.)
Kombinationen af antibiotika penicillin og streptomycin bruges til at forhindre bakteriel kontaminering af cellekulturer på grund af deres effektive virkning mod henholdsvis gram-positive og gram-negative bakterier. Penicillin blev oprindeligt oprenset fra svampene Penicillium og virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriens cellevæg og indirekte ved at udløse frigivelsen af enzymer, der yderligere ændrer cellevæggen. Streptomycin blev oprindeligt oprenset fra Streptomyces griseus . Streptomycin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til inhibering af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier. Vi tilbyder en række forskellige antibiotika og antimykotika til cellekulturapplikationer.
Denne opløsning indeholder 10.000 enheder penicillin og μ10.000 g streptomycin pr. ml.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring –5 til– 20 °C
Oversigt Penicillin-streptomycinopløsning, 20 x 100 ml, 100X,– 5 til– °20 C Opbevaringstemperatur, Antibiotikum, Penicillin, Streptomycin Agent, Stuetemperatur/frosset, Indeholder 10000 enheder penicillin og 10000 μg Streptomycin PermL
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Til brug med (applikation) Forebyggelse af cellekulturkontamination
Mængde 20 x 100 ml