Få mere at vide
Penfluridol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494537 50 mg
16418596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1077
MedChemExpress Penfluridol is a highly potent, first generation diphenylbutylpiperidine antipsychotic.
Penfluridol is a highly potent, first generation diphenylbutylpiperidine antipsychotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penfluridol
CAS 26864-56-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H27ClF5NO
Mængde 50 mg
Synonym R-16341
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.85 mM)
SMIL OC1(C2=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC1
Molekylvægt (g/mol) 523.97
Formel vægt 523.97
Procent renhed 98.92%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death