missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pemigatinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486997
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486997 5 mg
16480607 50 mg
16475206 100 mg
16464278 10 mg
16423026 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486997 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109099

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pemigatinib (INCB054828) is an orally active, selective FGFR inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.5 nM, 1.2 nM, 30 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively. Pemigatinib has the potential for cholangiocarcinoma.

Pemigatinib (INCB054828) is an orally active, selective FGFR inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.5 nM, 1.2 nM, 30 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively. Pemigatinib has the potential for cholangiocarcinoma.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pemigatinib
CAS 1513857-77-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H27F2N5O4
Mængde 5 mg
Synonym INCB054828
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (51.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CCN(C(N(C(C(F)=C(OC)C=C1OC)=C1F)C2)=O)C(C2=CN3)=C4C3=NC(CN5CCOCC5)=C4
Molekylvægt (g/mol) 487.5
Formel vægt 487.5
Procent renhed 98.84%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.