Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Øreværn, gul
3M™ PELTOR™ Øreværn er vores innovative høreværn med et moderne slim kopdesign.
177.21 DKK
Tekniske data
Farve | Sort, Gul |
---|---|
ANSI S3.1974 | Ja |
CSA Z94.2 | Klasse A |
Pude farve | Sort |
Par pr pakke | 1 hv. |
Artikelnummer | Brand | Model- | Dielektrisk | Stil | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Model- | Dielektrisk | Stil | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
13489918
|
3M™
7000103989 |
X2A | Ja | Over-hovedet |
335.00 DKK 177.21 DKK / Hver Spare 157.79 DKK 47% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Reducerer støjniveauet
- Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres
- Slanke kopper giver forbedret kompatibilitet med andet sikkerhedsudstyr
- Brede bløde ørepuder hjælper medarbejderne med at holde sig komfortable
- Designet til at optimere vægtfordeling og balance for enestående komfort
- ABS plastikkopper er stive, høj styrke og slagfaste
- Termoplastisk polyurethan (TPU) blød ydre kopbelægning beskytter mod slid og stød
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Tekniske data
Sort, Gul | |
Klasse A | |
1 hv. | |
X2-serien |
Ja | |
Sort | |
24 dB |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ PELTOR™ Øreværn, gul