Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Øreværn, gul
Artikelnummer. 13489918 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
X2A
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Dielektrisk Stil Pakningsstørrelse
13489918 X2A Ja Over-hovedet Hver
1 options
Artikelnummer. 13489918 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 DKK
    218.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 154.35 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
3M™ PELTOR™ Øreværn er vores innovative høreværn med et moderne slim kopdesign.
  • Reducerer støjniveauet
  • Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres
  • Slanke kopper giver forbedret kompatibilitet med andet sikkerhedsudstyr
  • Brede bløde ørepuder hjælper medarbejderne med at holde sig komfortable
  • Designet til at optimere vægtfordeling og balance for enestående komfort
  • ABS plastikkopper er stive, høj styrke og slagfaste
  • Termoplastisk polyurethan (TPU) blød ydre kopbelægning beskytter mod slid og stød
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Gul
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klasse A
Pude farve Sort
Til brug med (applikation) Montering, rengøring, nedrivning, anlægsvedligeholdelse, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning
Model- X2A
Par pr pakke 1 hv.
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Produkttype X2-serien
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet