Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn sikrer beskyttelse i høje støjmiljøer uden at være for omfangsrige.
Brand: 3M™ 7000039680
3048.12 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Formet til at undgå interferens med riffelkolben og ikke distrahere, når der skydes
- Bløde brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedrer komforten og bæreevnen
- Puder og indlæg, der er lette at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
- Sammenfoldelig pandebånd til nem og beskyttende opbevaring i en lomme eller taske
- Dæmpningsvurdering:
- Høj: 32
- Medium: 24
- Lav: 15
Tekniske data
Grøn | |
27 dB | |
Sammenfoldelig, over hovedet |
CE-godkendt, EN 352-1: 2002 | |
Øreværn | |
Ja |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn > Farve: Grøn
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion