Få mere at vide
Pelitinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498038 10 mg
16493957 50 mg
16473746 25 mg
16447816 100 mg
16430508 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32718
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Pelitinib (EKB-569;WAY-EKB 569) is an irreversible inhibitor of EGFR with an IC50 of 38.5 nM; also slightly inhibits Src, MEK/ERK and ErbB2 with IC50s of 282, 800, and 1255 nM, respectively.
Pelitinib (EKB-569
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pelitinib
CAS 257933-82-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H23ClFN5O2
Mængde 10 mg
Synonym EKB-569 WAY-EKB 569
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=C(C2=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C(OCC)C=C2N=C1)NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F
Molekylvægt (g/mol) 467.92
Formel vægt 467.92
Procent renhed 96.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease