missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Peimisine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16451338
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16451338 5 mg -
16448898 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0214

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Peimisine (Ebeiensine) is a muscarinic M receptor antagonist and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Peimisine shows anti-tumor, anti-inflammatory, antihypertensive activities. Peimisine can induce apoptosis and be used in cough and asthma research.

Peimisine (Ebeiensine) is a muscarinic M receptor antagonist and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Peimisine shows anti-tumor, anti-inflammatory, antihypertensive activities. Peimisine can induce apoptosis and be used in cough and asthma research.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Peimisine
CAS 19773-24-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H41NO3
Mængde 5 mg
Synonym Ebeiensine
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (29.23 mM; ultrasonic and heat to 60°C)
SMIL O=C1[C@](C[C@@H](O)CC2)([H])[C@@]2(C)[C@@]3([H])CC4=C(C)[C@@]5(O[C@@]6([H])[C@@]([C@H]5C)([H])NC[C@@H](C)C6)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C1
Molekylvægt (g/mol) 427.62
Formel vægt 427.62
Procent renhed 98.47%
Grad Research
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.