missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Peiminine, MedChemExpress
Beskrivelse
Peiminine(Verticinone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peiminine |
| CAS | 18059-10-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H43NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Verticinone Raddeanine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.75 mM) |
| SMIL | [H][C@]12[C@]3([H])CC([C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]([H])1[C@]5([H])CN6C[C@@H](C)CC[C@]([H])6[C@@](C)(O)[C@]([H])5CC2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.64 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?