Få mere at vide
Peimine, MedChemExpress
Beskrivelse
Peimine(Dihydroisoimperialine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peimine |
| CAS | 23496-41-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H45NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Verticine Dihydroisoimperialine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [H][C@]12[C@]3([H])C[C@H](O)[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]([H])1[C@]5([H])CN6C[C@@H](C)CC[C@]([H])6[C@@](C)(O)[C@]([H])5CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.65 |
| Vis mere |