Få mere at vide
Peficitinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Peficitinib (ASP015K) is an orally active JAK inhibitor, with IC50s of 3.9, 5.0, 0.7 and 4.8 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peficitinib |
| CAS | 944118-01-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H22N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ASP015K JNJ-54781532 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (183.83 mM) |
| SMIL | O[C@](C[C@@H]1C[C@H]2C3)(C2)C[C@@H]3[C@H]1NC4=C5C(NC=C5)=NC=C4C(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.39 |
| Vis mere |