Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 5 fod
Designet specielt til moderne LC, LCMS og automatiseringsbrug. Et fleksibelt alternativ til rustfrit stålrør i højtryksapplikationer, det sikrer reproducerbarhed i dine kromatografistrømningshastigheder og resultater gennem glat indre overflade sammen med konsistente og stramme tolerancer ID'er
152.95 DKK - 239.00 DKK
Tekniske data
pH-område 2 til 14
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Samlet længde (engelsk) 5 ft.
Materiale PEEK
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Se flere specifikationer
Produkter 12
Artikelnummer Brand Diameter (engelsk) Indre Farve Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (engelsk) Indre Farve Pris Antal & tilgængelighed  
16672562
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302002500-5F
0,0025 tommer. Neutral
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
218.00 DKK
211.89 DKK / Hver
Spare 6.11 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
15701009
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302004006-5F
0,004 tommer. Sort
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
218.00 DKK
211.89 DKK / Hver
Spare 6.11 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
15741009
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302005001-5F
0,005 tommer. Rød
239.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
15781009
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302007002-5F
0,007 tommer. Gul
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
218.00 DKK
211.89 DKK / Hver
Spare 6.11 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
15721019
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302010003-5F
0,010 tommer. Blå
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
152.95 DKK / Hver
Spare 4.05 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
15761019
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302013004-5F
0,013 tommer. Orange
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
152.95 DKK / Hver
Spare 4.05 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
15701029
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302015008-5F
0,015 tommer. Grå
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
152.95 DKK / Hver
Spare 4.05 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
16612572
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302015000-5F
0,015 tommer. Neutral
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
218.00 DKK
211.89 DKK / Hver
Spare 6.11 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Læg i indkøbskurv
15741029
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302020004-5F
0,020 tommer. Orange
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
152.95 DKK / Hver
Spare 4.05 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
15721039
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302030005-5F
0,030 tommer. Grøn
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
152.95 DKK / Hver
Spare 4.05 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
15781029
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302030001-5F
0,030 tommer. Rød
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
152.95 DKK / Hver
Spare 4.05 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
15761039
Dokumentvisning
Trajan Scientific and Medical
1302040000-5F
0,040 tommer. Neutral
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
152.95 DKK / Hver
Spare 4.05 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
  • Bio-inert annonce biokompatibel
  • Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
  • Udvaskningsfri farvestoffer
  • Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
  • Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
  • Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
Tekniske data
2 til 14
5 ft.
100 °C
1/16 tommer.
PEEK
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun benyttes til forskningsformål.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 5 fod