Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 5 fod
Diameter (engelsk) Indre:
0,0025 tommer.
0,004 tommer.
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,010 tommer.
0,013 tommer.
0,015 tommer.
0,020 tommer.
0,030 tommer.
0,040 tommer.
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
- Bio-inert annonce biokompatibel
- Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
- Udvaskningsfri farvestoffer
- Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
- Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
- Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| pH-område | 2 til 14 |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,020 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 tommer. |
| Samlet længde (engelsk) | 5 ft. |
| Materiale | PEEK |
| Maksimalt tryk | 6000 psi (414 bar) |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
Må kun benyttes til forskningsformål.