Få mere at vide
asecos™ PE opbevaringsdåse med skruelåg
PE-opbevaringsdåsen er ideel til sikker opbevaring og intern transport af væsker, såsom syrer eller lud.
Ring for pris
Tekniske data
Farve | Gul |
---|---|
Materiale | Polyethylen |
Bredde (engelsk) | 3,94 tommer |
Bredde (metrisk) | 100.00 mm |
Beskrivelse
- Med skruelåg i rustfrit stål (1.4301), PTFE tætning
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Gul | |
Polyethylen | |
3,94 tommer | |
100.00 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ PE opbevaringsdåse med skruelåg