Få mere at vide
asecos™ PE opbevaringsdåse med skruelåg
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
Beskrivelse
- Med skruelåg i rustfrit stål (1.4301), PTFE tætning
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Safety Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Safe storage |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1 |
| Bredde (engelsk) | 3,94 tommer |
| Bredde (metrisk) | 100.00 mm |
| Højde (engelsk) | 11,02 tommer. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ PE opbevaringsdåse med skruelåg >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion