Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med lejeblok
PE IBC Station er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
Brand:  asecos™ 13054
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17826406
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
  • Integrated polyethylene storage mount with upturned edges to prevent IBC from slipping
Tekniske data
Tekniske data
Blue
1000 L
IBC Spill Pallet
1380.00 mm
1380.00 mm
760.00 mm
1575.00 mm
100 kg
264.2 gal.
Polyethylene
54.33 in.
54.33 in.
29.92 in.
62.01 in.
220.46 lb.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ PE IBC Station med lejeblok > Depth: 1575 mm