Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med lejeblok
Shop alle asecos produkter
Dybde (metrisk):
1575,00 mm
1800,00 mm
Beskrivelse
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
- Integrated polyethylene storage mount with upturned edges to prevent IBC from slipping
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Kapacitet (engelsk) | 264.2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Type | IBC Spill Pallet |
| Længde (engelsk) | 54.33 in. |
| Længde (metrisk) | 1380.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 54.33 in. |
| Bredde (metrisk) | 1380.00 mm |
| Højde (engelsk) | 29.92 in. |
| Vis mere |