Få mere at vide
PDI Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Clone: 4K17, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
3276.17 DKK
Tekniske data
Antigen PDI
Klon 4K17
Koncentration 500 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
17231546
Dokumentvisning
Proteintech
80170-1-RR-100UL
100 μL
3276.17 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The PDI antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human PDI. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PDI antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB,ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
PDI
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human, Mouse, Rat
Primary
4K17
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
5034
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater