Få mere at vide
PDD 00017273, MedChemExpress
Beskrivelse
PDD 00017273 is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) Glycohydrolase (PARG), with an IC50 of 26 nM, and a KD of 1.45 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PDD 00017273 |
| CAS | 1945950-21-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26N6O4S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=S(C1=CC2=C(N(CC3=CC(C)=NN3C)C(N(CC4=CN=C(C)S4)C2=O)=O)C=C1)(NC5(C)CC5)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.62 |
| Formel vægt | 514.62 |
| Vis mere |