missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PD318088, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495736
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495736 100 mg 100mg
16444968 10 mg -
16417707 5 mg -
16411217 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12062

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PD318088 is a potent, allosteric and non-ATP competitive MEK1/2 inhibitor, an analog of PD184352 (HY-50295). PD318088 binds simultaneously with ATP in a region of the MEK1 active site that is adjacent to the ATP-binding site. PD318088 can be used for cancer research.

PD318088 is a potent, allosteric and non-ATP competitive MEK1/2 inhibitor, an analog of PD184352 (HY-50295). PD318088 binds simultaneously with ATP in a region of the MEK1 active site that is adjacent to the ATP-binding site. PD318088 can be used for cancer research.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD318088
CAS 391210-00-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13BrF3IN2O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.22 mM)
SMIL BrC1=CC(C(NOCC(CO)O)=O)=C(C(F)=C1F)NC2=CC=C(C=C2F)I
Molekylvægt (g/mol) 561.09
Formel vægt 561.09
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.