Få mere at vide
PD168393, MedChemExpress
Beskrivelse
PD168393 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of EGFR tyrosine kinase and ErbB2. PD168393 irreversiblely inactivates EGF receptor ( IC50=0.7 nM) and is inactive against insulin receptor, PDGFR, FGFR and PKC.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD168393 |
| CAS | 194423-15-9 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H13BrN4O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (81.25 mM) |
| SMIL | C=CC(NC1=CC2=C(NC3=CC=CC(Br)=C3)N=CN=C2C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.22 |
| Formel vægt | 369.22 |
| Vis mere |