Få mere at vide
PD158780, MedChemExpress
Artikelnummer. 16423557
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16423557 50 mg
16407538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16423557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18609
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PD158780 is a potent EGFR family inhibitor with IC50s of 8 pM, 49, 52, 52 nM for EGFR, ErbB2, ErbB3, and ErbB4, respectively.
PD158780 is a potent EGFR family inhibitor with IC50s of 8 pM, 49, 52, 52 nM for EGFR, ErbB2, ErbB3, and ErbB4, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD158780
CAS 171179-06-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12BrN5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (50.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL CNC1=CC2=C(NC3=CC(Br)=CC=C3)N=CN=C2C=N1
Molekylvægt (g/mol) 330.18
Formel vægt 330.18
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease