Få mere at vide
PD153035, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472177
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16472177 50 mg 50mg
16466038 10 mg -
16428647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472177 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14346
MedChemExpress PD153035 (SU-5271; AG1517; ZM 252868) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
PD153035 (SU-5271
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD153035
CAS 153436-54-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14BrN3O2
Mængde 50 mg
Synonym SU-5271 AG1517 ZM 252868
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (92.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC
Molekylvægt (g/mol) 360.21
Formel vægt 360.21
Procent renhed 99.24%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease