Få mere at vide
PD0166285, MedChemExpress
Beskrivelse
PD0166285, a substrate of P-gp, is a WEE1 inhibitor and a weak Myt1 inhibitor with IC50 values of 24 and 72 nM, respectively. PD0166285 exhibits an IC50 of 3.433 μM for Chk1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD0166285 |
| CAS | 185039-89-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H27Cl2N5O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (97.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C)C2=NC(NC3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3)=NC=C2C=C1C4=C(Cl)C=CC=C4Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 512.43 |
| Formel vægt | 512.43 |
| Vis mere |