Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter Artikelnummer.: 16368056
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter
Artikelnummer. p-8806010 Shop alle Brand produkter
0.1 mL
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16368056
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 705700
Spotlight
Brug rabatkode 24157 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ PD-Tip™ II passer til de fleste instrumenter ved hjælp af standard gentagelsesspidser.
  • Automatisk størrelsesgenkendelse af BRAND™ HandyStep™ Røre, HandyStep™ Tryk på S og HandyStep™ Elektroniske pipetter
  • Adapter medfølger til 25 mL og 50 mL størrelser
  • Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
  • PD-Tips II er ikke autoklaverbare
Disse tips er velegnede til følgende dispensere:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ røre, HandyStep™ tryk på S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- PD-Tip II
Præcision ≤5 til 3 %
Nøjagtighed ±≤8 til 1,6 %
Certificeringer/compliance Udførelsesbevis
Rene krav Jomfruelige råvarer
Kompatibilitet Handystep S/ touch/ touch S
Format Bulk, Bagged
Tip stil Positiv forskydning
Emballage 100/Pk
Mængde 100
Produkttype Precision Dispenser Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit Repeater Pipettor
Uddannet Ja
Produktlinje PD-Tip II
Materiale Polypropylen, Polyethylen
Gradueringer Trykt
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer0000014923 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/08/2025 Artikelnummer705700
Partinummer0000013807 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/03/2025 Artikelnummer705700
Partinummer0000013288 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/01/2025 Artikelnummer705700
Partinummer0000013202 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/01/2025 Artikelnummer705700
Partinummer0000012723 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/11/2024 Artikelnummer705700
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter >