Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multidispensere - Eppendorf Kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12644587 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,5 ml
5,0 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyseblå
Lysegrå
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode unitSize
12644587 0,1 ml Hvid -
12684587 0,2 ml Lyseblå Pakke med 100
12674587 0,5 ml Violet Pakke med 100
12654587 1,0 ml Gul Pakke med 100
12664587 2,5 ml Grøn Pakke med 100
12694587 5,0 ml Blå Pakke med 100
12657636 10 ml Orange Pakke med 100
12604597 25 ml Rød Pakke med 100
12624597 50 ml Lysegrå Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12644587 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030089405
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorfs valgfrie forbrugsmateriale til alle Eppendorf Multipette™ multi-dispensere. Fås i 9 volumenstørrelser (0,1 til 50 ml), Combitips avanceret i 'Eppendorf Quality' dispenserer i trin så lave som 100 ml og er ideel til en række standard laboratorieapplikationer. Fås også i renhedsgrader PCR clean, Biopur™ eller retsmedicinsk DNA-grad.
Brug disse tips til komfortabel håndtering, mens du undgår skader på handsker. Eppendorf Combitips advanced™ Standard pipetterspidser er optimeret til at opfylde de øgede krav i et moderne laboratorium og tilbydes i tre forskellige renhedsgrader til at understøtte enhver applikation.
  • Combitips avanceret er de ideelle systemkomponenter til alle Eppendorf Multipettes
  • De 9 volumenstørrelser (0,1 ml– 50 mL) tilbyder et maksimalt område af dispenseringsvolumener med intervaller så lave som 100 nanoliter afhængigt af Combitip brugt
  • Forlænget Combitips i volumener 2,5 mL, 5,0 mL og 10 mL gør det muligt at nå bunden af de mest almindelige laboratoriekar
  • En individuel farvekodning letter den hurtige identifikation af det ønskede Combitips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Format Bulk, i sække
Tip stil Forlænget længde, Positiv forskydning
Emballage 100 Pk. (4 poser x 25 stk.)
Produkttype Pipette tips
Farvekode Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Positive Displacement System
Uddannet Ja
Produktlinje CombiTips Avanceret
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet